Learn More
Carbonate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10264540 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10264540 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10548070 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10518260 2.5 kg Récipient de poudre en plastique 2.50kg
10498030 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10264540 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/2920/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Carbonate de sodium anhydre, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme carbonate de sodium, carbonate disodique, carbonate de soude, sel disodique d’acide carbonique, soude calcinée, carbonate de sodium, anhydre, acide carbonique, sel disodique, lessive de soude, soude solvay, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI : 29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1600°C
Point de fusion 854°C
Couleur Blanc
pH 11.3
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Nom IUPAC carbonate disodique
Poids de la formule 105.99 g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate anhydrous