Learn More
Carbonate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10498030 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10498030 5 kg Récipient en plastique 5kg
10264540 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10548070 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10518260 2.5 kg Récipient de poudre en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10498030 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/2920/65
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Carbonate de sodium anhydre, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1600 °C
Point de fusion 854 °C
Couleur Blanc
pH 11.3
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Nom IUPAC carbonate disodique
Poids de la formule 105,99g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate anhydrous