Learn More
Carbonate de sodium, anhydre, granulaire, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit 15598144 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Seau en PE
Conditionnement:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15598144 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
15508154 3 kg Seau en PE 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15598144 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 360501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.52€
    203.94€ / 500g
    Économisez 17.58€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nom IUPAC disodique ; carbonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Carbonate
Note relative au nom Anhydre
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté 99.5% to 100.5%
Qualité FCC / NF
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.53kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate