Learn More
Sodium Carbonate Decahydrate, ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
Code produit 15676760 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15676760 5 kg Flacon poly 5kg
15666760 250 g Flacon poly 250g
15656760 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15676760 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 713605KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-1-6132
Formule moléculaire CH20Na2O13
Poids moléculaire (g/mol) 286.14
Numéro MDL MFCD00149178
Clé InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
CID PubChem 151402
Nom IUPAC disodium;carbonate;decahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate decahydrate
Point de fusion 32°C
Couleur Colorless
pH 11.6 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 5 kg
Formule linéaire Na2CO3 · 10H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 286.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (T)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.460g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.