Learn More
Carbonate de sodium décahydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10400301 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10400301 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10348110 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10400301 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213500025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.25€
    90.20€ / 2.5kg
    Économisez 6.05€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6132-02-1 | CNa2O3·10H2O | 286.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2-1-6132
Formule moléculaire CNa2O3·10H2O
Poids moléculaire (g/mol) 286.14
Numéro MDL MFCD00149178
Clé InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
CID PubChem 151402
Nom IUPAC carbonate de disodium décahydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate decahydrate
Point de fusion 34°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Petits cristaux
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.46
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Densité 1.4600g/mL
Formule linéaire Na2CO3·10H2O
Fieser 07,322
Merck Index 15, 8731
Informations sur la solubilité Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Poids de la formule 286.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate decahydrate