Learn More
Carbonate de sodium décahydraté, 99+ %, pour biochimie, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium carbonate decahydrate |
| Point de fusion | 34.0°C |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 2.5 kg |
| Conditionnement | Plastic Bottle |
| Gravité spécifique | 1.46 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Densité | 1.4600g/mL |
| Formule linéaire | Na2CO3·10H2O |
| Merck Index | 15,8731 |
| Show More |
RUO– À des fins de recherche uniquement