Learn More
Carbonate de sodium décahydraté, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10033350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10033350 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10636144 100 g Flacon en plastique 100g
11944301 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10033350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 271070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    103.00€ / 2.5kg
    Économisez 8.00€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 2-1-6132 | CNa2O3·10H2O | 286.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2-1-6132
Formule moléculaire CNa2O3·10H2O
Poids moléculaire (g/mol) 286.14
Clé InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
CID PubChem 151402
Nom IUPAC disodium ; carbonate ; décahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate decahydrate
Point de fusion 34.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.46
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Densité 1.46 g/mL
Formule linéaire Na2CO3·10H2O
Fieser 7322
Merck Index 158731
Informations sur la solubilité Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur