Learn More
Carbonate de sodium décahydraté, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636144 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636144 100 g Flacon en plastique 100g
10033350 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11944301 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10636144 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 271071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.80€
    21.40€ / 100g
    Économisez 1.40€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2-1-6132 | CNa2O3·10H2O | 286.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-1-6132
Formule moléculaire CNa2O3·10H2O
Poids moléculaire (g/mol) 286.14
Clé InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
CID PubChem 151402
Nom IUPAC disodium ; carbonate ; décahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate decahydrate
Point de fusion 34.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.46
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Densité 1.46 g/mL
Formule linéaire Na2CO3·10H2O
Fieser 7322
Merck Index 158731
Informations sur la solubilité Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Poids de la formule 286.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur