Learn More
Carbonate de sodium décahydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488087 10,000 g 10000g
11468087 500 g 500g
11478087 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17484.0C
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6132-02-1 ∣ CH20Na2O13 ∣ 286.14 g/mol
Sodium carbonate decahydrate is used as a raw material in various industries like glass, paper making, soap, detergent, textile and leather. It is also used as a food additive. It is also involved as a precipitation agent of carbonate as well as an analytical reagent in laboratories. It plays an important role as strong base and powerful electrolyte. It finds application in metal refining and cement production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de sodium décahydrate est utilisé comme matière première dans diverses industries comme le verre, la fabrication du papier, le savon, le détergent, le textile et le cuir. Il est également utilisé comme additif alimentaire. Il est également impliqué en tant qu‘agent de précipitation du carbonate ainsi qu‘en tant que réactif analytique dans les laboratoires. Il joue un rôle important en tant que base solide et électrolyte puissant. Il trouve l‘application dans le raffinage de métaux et la production de ciment.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le glycérol. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides forts et l‘aluminium. Maintenir le récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2-1-6132
Formule moléculaire CH20Na2O13
Poids moléculaire (g/mol) 286.14
Numéro MDL MFCD00149178
Clé InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
CID PubChem 151402
Nom IUPAC carbonate de disodium décahydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate decahydrate
Point de fusion 32°C to 34°C
Forme physique Crystalline Powder and/or Crystals
Quantité 10,000 g
Densité 1.46
Formule linéaire Na2CO3·10H2O
Merck Index 14,8596
Informations sur la solubilité Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 286.14 (105.99 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Ungraded