Learn More
Carbonate de sodium décahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Carbonate de sodium décahydraté, certifié AR pour l’analyse
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 34°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 11 to 12 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de la formule | 286.01g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium carbonate décahydraté