Learn More
Carbonate de sodium décahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpecifications
Specifications
| Point de fusion | 34 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 11 à 12 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 5 kg |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Poids de la formule | 286,01g/mol |