Learn More
Le carbonate de sodium décahydrate, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5-100,5 % (sous-sol séché ex), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15691290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
50kg
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15691290 50 kg 50kg
15671290 1 kg 1kg
15681290 2.5 kg 2.50kg
15601300 6 x 1 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15691290 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 1341450KG
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5 à 100,5 % (ex subst. séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-1-6132
Formule moléculaire CH20Na2O13
Poids moléculaire (g/mol) 286.14
Numéro MDL MFCD00149178
Clé InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
CID PubChem 151402
Nom IUPAC carbonate de disodium décahydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate decahydrate
Note relative au nom Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex sous-documents séchés)
% max. CAS 100.0000%
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 50 kg
Plage de pourcentage du dosage 99,5 à 100,5%
Formule linéaire Na2CO3 · 10H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 286.14
Pourcentage de pureté 99,5 à 100,5 % (hors sous-marin séché)
Qualité puriss.
Conditionnement Boîte en carton
Densité 1.460 g/cm3