Learn More
Sodium Carbonate Hydrate, ≥99.0% (Calc. based on dry substance, T), Honeywell™
Code produit 15618460 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15618460 1 kg Flacon poly 1kg
15628460 5 kg Flacon poly 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15618460 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 713611KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purum p.a.,≥99.0% (calc. based on dry substance, T), 9-10 mol/mol water
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24551-51-7
Formule moléculaire CH20Na2O13
Poids moléculaire (g/mol) 286.138
Numéro MDL MFCD00149178
Clé InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
CID PubChem 151402
Nom IUPAC disodium;carbonate;decahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate hydrate
pH 12 (at 25°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na2CO3 · aq
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité 142.2g/L (at 20°C)
Poids de la formule 105.99g/mol (anhydrous basis)
Pourcentage de pureté ≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
Conditionnement Flacon poly