Learn More
Monohydrate de carbonate de sodium, ≥ 99,5 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15662300 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15662300 500 g Flacon poly 500g
15642300 100 g Flacon poly 100g
15652300 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15662300 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 230952500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5968-11-6
Formule moléculaire CH2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 124.00
Numéro MDL MFCD00149177
Clé InChI MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
CID PubChem 2735133
Nom IUPAC carbonate disodique hydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Carbonate Monohydrate
Point de fusion 851°C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2CO3 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 124g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 2.25g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate