Learn More
Sodium Carbonate Monohydrate, ≥99.5%, ReagentPlus™, Honeywell™
Code produit 15698080 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15698080 500 g Flacon poly 500g
15688080 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15698080 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur S4132500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5968-11-6
Formule moléculaire CH2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 124.00
Numéro MDL MFCD00149177
Clé InChI MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
CID PubChem 2735133
Nom IUPAC carbonate disodique hydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate monohydrate
Couleur Colorless
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2CO3 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 124g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline