Learn More
Carbonate de sodium monohydraté, 99,6 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10095830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10095830 1 kg Flacon en plastique 1kg
10423085 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10095830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419480010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5968-11-6 | CNa2O3·H2O | 124.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5968-11-6
Formule moléculaire CNa2O3·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.01
Numéro MDL MFCD00149177
Clé InChI MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
CID PubChem 2735133
Nom IUPAC carbonate disodique hydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate monohydrate
Point de fusion 851.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Formule linéaire Na2CO3·H2O
Fieser 07,322
Merck Index 15, 8731
Informations sur la solubilité Solubility in water: 210g/L. Other solubilities: soluble in 1.8 parts boiling water, in 7 parts glyceral, insoluble in alcohol
Poids de la formule 124.01
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Réactif ACS
Perte à la dessiccation 13.0% to 15.0% (150°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate monohydrate