Learn More
Carbonate de sodium, monohydraté, cristal, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Carbonate |
| Note relative au nom | Monohydrate |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 124 |
| Qualité | FCC / NF |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Gravité spécifique | 1L = 2.25kg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium carbonate monohydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate monohydrate