Learn More
Sodium Carbonate Monohydrate, Honeywell™
Code produit 15691350 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15691350 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15691350 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 135681KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, NF, European Pharmacopoeia, E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Carbonate Monohydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC
CAS 5968-11-6
Quantité 1 kg
Formule moléculaire CH2Na2O4
Formule linéaire Na2CO3 · H2O
Numéro MDL MFCD00149177
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
Clé InChI MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Nom IUPAC carbonate disodique hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 124.00
CID PubChem 2735133
Poids de la formule 124g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5% (ex dried subst.)
Qualité puriss.