Learn More
Carbonate de sodium, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Régénération Ph. Eur., anhydre, ≥99,8 % (calcul à la substance séchée), Solstice
Code produit 15663400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
25kg
500g
5kg
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15663400 250 g 250g
15683400 500 g 500g
15643400 1 kg 1kg
15653400 2.5 kg 2.50kg
15613410 6 x 500 g 6 pièces
15693400 5 kg 5kg
15603410 6 x 1 kg 6 pièces
15673400 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15663400 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31432250G
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,8 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Carbonate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forme physique Anhydre
Quantité 250 g
Formule linéaire Na2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids de la formule 105,99g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,8 % (calcul à la substance séchée)
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate