Learn More
Solution de carbonate de sodium, 0,5 mol/L, Fisher Chemical™
Code produit 12973604 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12973604 1000 mL Flacon 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12973604 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 290 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00€
    90.36€ / 1000mL
    Économisez 6.64€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Carbonate
CAS 497-19-8, 7732-18-5
Quantité 1000 mL
Formule moléculaire CNa2O3
Numéro MDL MFCD00003494
Synonyme sodium carbonate, carbonate disodique, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC carbonate disodique
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M (1N)
Conditionnement Flacon