Learn More
Chlorate de sodium, 99 % min, Alfa Aesar™
Code produit 11377857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377857 100 g 100g
11367857 1 kg 1kg
11387857 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11377857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014267.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7775-09-9 ∣ ClNaO3 ∣ 106.44 g/mol
Sodium chlorate is used to prepare chlorine dioxide in the pulp and paper industry. It is utilized for bleaching the wood pulp in order to make environmentally friendly and quality white paper products. It is also used to produce other perchlorate compounds in the industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7775-09-9
Formule moléculaire ClNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 106.44
Numéro MDL MFCD00003479
Clé InChI YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
CID PubChem 516902
ChEBI CHEBI:65242
Nom IUPAC chlorate de sodium
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chlorate
Point de fusion 248°C
Couleur Incolore
Forme physique Granulaire
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Aspect Colorless granules
Plage de pourcentage du dosage 99% min.
Densité 2.5 g/cm3
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia.
Poids de la formule 106.45
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Ungraded