Learn More
Chlorate de sodium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit 10508450 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10508450 250 g Récipient de poudre en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10508450 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/3045/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Point de fusion 248°C
CAS 7775-09-9
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Formule moléculaire ClNaO3
Numéro MDL 3479
Synonyme sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
Clé InChI YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Nom IUPAC chlorate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 106.44
CID PubChem 516902
ChEBI CHEBI:65242
Poids de la formule 106.44g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique