Learn More
Chlorate de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10102640 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10102640 1 kg 1kg
10070480 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10102640 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/3040/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Kemiska identifierare
CAS 7775-09-9
Formule moléculaire ClNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 106.44
Numéro MDL 3479
Clé InChI YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
CID PubChem 516902
ChEBI CHEBI:65242
Nom IUPAC chlorate de sodium
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Specifikationer
Point de fusion 248°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 106.44g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium chlorate
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Faroangivelser
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.