Learn More
Sodium Chloride 0.9% (Normal Saline), USP, Sterile Grade, Cytiva Hyclone™
Code produit 31937778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bioprocess Bag
PET Plastic Bottle
Conditionnement:
16L
20L
6L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31937778 6 x 500 mL PET Plastic Bottle 16L
31937773 6 x 1 L PET Plastic Bottle 6L
31937770 20 L Bioprocess Bag 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31937778 Fournisseur HyClone products Cytiva Code fournisseur Z1376
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sodium Chloride Injection, USP is a sterile solution of sodium chloride in water for injection. It contains no antimicrobial agents. It contains NLT 95.0% and NMT 105.0% of the labeled amount of sodium chloride (NaCl).
  • Manufactured under cGMP and ISO 13485 guidelines in a FDA registered facility
  • Sterile and endotoxin tested
  • Ideal for medical device and biopharmaceutical manufacturing
  • Suitable in research, testing, cell culture and molecular protocols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5 , 7732-18-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
Forme physique Liquid
Quantité 6 x 500 mL
Notes de qualité de la pureté USP
Qualité USP
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.009
Conditionnement PET Plastic Bottle
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.