Learn More
Chlorure de sodium, sol. aq. 5 M, autoclavé, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium chloride |
| Note relative au nom | autoclaved |
| CAS | 7647-14-5 |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
| Formule moléculaire | ClNa |
| Formule linéaire | NaCl |
| Numéro MDL | MFCD00003477 |
| Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| Afficher plus |