Learn More
Sodium chloride, 5M aq. soln., pH 8.0, autoclaved
Code produit 15450207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15450207 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15450207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61807.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Note relative au nom autoclaved
CAS 7647-14-5
pH 8.0
Forme physique Liquid
Quantité 250 mL
Formule moléculaire ClNa
Formule linéaire NaCl
Numéro MDL MFCD00003477
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC sodium chloride
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Poids de la formule 58.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5M aq. soln.