Learn More
Chlorure de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10216410 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Fûts en plastique
Unit Size:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10216410 5 kg Bouteille en plastique 5kg
10092740 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10378573 25 kg Fûts en plastique 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10216410 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 207790050
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chlorure de sodium, 99,5 %, ClNa, numéro CAS-7647-14-5, chlorure de sodium nacl, sel, sel ordinaire, sel gemme, halite, purex, sel de table, chlorure de sodium, solution saline, dendrite, 1 kg, 99,4 % min. (argentométrie), 10 ppm max., 1 461,0°C, 50 ppm max., 20 ppm max., CHEBI:26710, blanc, 231-598-3, 13 280, 58,44
Chlorure de sodium, 99,5 %, ClNa, numéro CAS 7647-14-5, chlorure de sodium nacl, sel, sel commun, sel de roche, halite, purex, sel de table, chlorure de sodium, solution saline, dendrite, 1 kg, 99,4 % min. (argentimétrie), 10 ppm max., 1 461,0°C, 50 ppm max., 20 ppm max., CHEBI:26710, blanc, 231-598-3, 13,280, 58,44
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nom IUPAC sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifications
Point d’ébullition 1461.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 801.0°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 5 kg
Conditionnement Bouteille en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (Argentometry)
Formule linéaire NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Informations sur la solubilité Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique