Learn More
Chlorure de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Chlorure de sodium, 99,5 %, ClNa, numéro CAS 7647-14-5, chlorure de sodium nacl, sel, sel commun, sel de roche, halite, purex, sel de table, chlorure de sodium, solution saline, dendrite, 1 kg, 99,4 % min. (argentimétrie), 10 ppm max., 1 461,0°C, 50 ppm max., 20 ppm max., CHEBI:26710, blanc, 231-598-3, 13,280, 58,44
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1461.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium chloride |
| Point de fusion | 801.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C) |
| Forme physique | Poudre cristalline fine |
| Quantité | 25 kg |
| Conditionnement | Fûts en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.4% min. (Argentometry) |
| Formule linéaire | NaCl |
| Afficher plus |