Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de sodium, 99,5 %, pour biochimie
Code produit 12605087 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12605087 250 g Flacon en plastique 250g
12675077 1 kg Flacon en plastique 1kg
12685077 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 12605087 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 447302500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.45€
    30.65€ / 250g
    Économisez 4.80€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1461.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 801.0°C
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (Argentometry)
Formule linéaire NaCl
Merck Index 15,8734
Informations sur la solubilité (0.1 M in water) Clear colorless
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Biochimie