Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de sodium, 99,5 %, pour biochimie
Code produit 12685077 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12685077 5 kg Flacon en plastique 5kg
12605087 250 g Flacon en plastique 250g
12675077 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12685077 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 447300050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    217.65€ / 5kg
    Économisez 40.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7647-14-5 ∣ ClNa ∣ 58.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1461.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 801.0°C
Forme physique Powder, Crystals and/or Chunks
Quantité 5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (Argentometry)
Formule linéaire NaCl
Merck Index 15,8734
Informations sur la solubilité (0.1 M in water) Clear colorless
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Biochimie