Learn More
Chlorure de sodium, conforme aux spécifications analytiques de la Ph.Eur
Code produit 11984051 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
25kg
3kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11984051 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
11994051 3 kg Récipient de poudre en plastique 3kg
11994929 10 kg Récipient en plastique 10kg
11964909 25 kg Récipient en plastique 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11984051 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/3161/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.15€
    39.00€ / 1kg
    Économisez 7.15€
    15% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Quantité 1 kg
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Conditionnement Récipient de poudre en plastique