Learn More
Chlorure de sodium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10055850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre ambré
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10055850 500 g Flacon en verre ambré 500g
10299990 25 g Bouteille en plastique 25g
10577372 1 kg Flacon en verre ambré 1kg
10478283 5 kg Flacon en verre ambré 5kg
15710879 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10055850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424295000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1461.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 801.0°C
Couleur Jaune-brun à orange
pH 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre adhérante et/ou morceaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Informations sur la solubilité Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Identification Pass Test
Perte à la dessiccation ≤0.5%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 1mmHg at 440°C