Learn More
Chlorure de sodium, ACS,≥99%, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Used for the precipitation of DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1413°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium Chloride |
| Point de fusion | 801°C |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Gravité spécifique | 2.165 |
| Densité | 2.165 |
| Nom IUPAC | sodium chloride |
| Poids de la formule | 58.44 |
| Afficher plus |