Learn More
Chlorure de sodium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit 15628170 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
20kg
25g
25kg
4 pièces
500g
50kg
5kg
6 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15628170 1 kg 1kg
15658170 25 g 25g
15688170 500 g 500g
15638170 2.5 kg 2.50kg
15618180 6 x 500 g 6 pièces
15608180 5 kg 5kg
15678170 4 x 2.5 kg 4 pièces
15618170 10 kg 10kg
15648170 20 kg 20kg
15668170 25 kg 25kg
15698170 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15628170 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur S98881KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Nom IUPAC chlorure de sodium
Poids de la formule 58.44g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS