Learn More
Chlorure de sodium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit 15668170 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
20kg
25g
25kg
4 pièces
500g
50kg
5kg
6 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15668170 25 kg 25kg
15658170 25 g 25g
15688170 500 g 500g
15628170 1 kg 1kg
15638170 2.5 kg 2.50kg
15618180 6 x 500 g 6 pièces
15608180 5 kg 5kg
15678170 4 x 2.5 kg 4 pièces
15618170 10 kg 10kg
15648170 20 kg 20kg
15698170 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15668170 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur S988825KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Quantité 25 kg
Formule linéaire NaCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Nom IUPAC chlorure de sodium
Poids de la formule 58.44g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS