Learn More
Chlorure de sodium certifié AR, Fisher Chemical
Code produit 15526005 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15526005 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15526005 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/3160/53
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le chlorure de sodium certifié AR 500 g répond aux spécifications EP
  • Le chlorure de sodium certifié AR 500 g répond aux spécifications EP, flacon en plastique réf. 7647-14-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 100 °C
Nom chimique ou matériau Chlorure de sodium
Point de fusion 801 °C
CAS 7647-14-5
Quantité 500 g
Conditionnement PLASTIQUE
Formule moléculaire ClNa
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 58.44