Learn More
Chlorure de sodium, poudre cristalline PDV, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
25,000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
25000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465063 5000 g 5000g
11455063 1000 g 1000g
11475063 25,000 g 25000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465063 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12313.0I
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS: 7647-14-5 ∣ ClNa ∣ 58.44 g/mol
Le chlorure de sodium est largement utilisé comme additif alimentaire et comme conservateur. Il est utilisé dans le procédé Chloralcalis pour la production de chlore et d‘hydroxyde de sodium, dans le procédé de production de carbonate de sodium et de chlorure de calcium, dans le procédé de Mannheim et dans le procédé de production Hargreaves pour la production de sulfate de sodium et d‘acide chlorhydrique. Il est utilisé dans la fabrication du chlorate de sodium, de l‘adoucissement de l‘eau et du dégivrage des routes. De plus, il est utilisé dans plusieurs industries telles que l‘industrie pharmaceutique, le textile, la teinture, l‘alimentation en caoutchouc et l‘agriculture. Il est utilisé dans le traitement de l‘acier, du cuivre, du vanadium et d‘autres métaux.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de sodium est largement utilisé comme additif alimentaire et comme conservateur. Il est utilisé dans le procédé Chloralcalis pour la production de chlore et d‘hydroxyde de sodium, dans le procédé de production de carbonate de sodium et de chlorure de calcium, dans le procédé de Mannheim et dans le procédé de production Hargreaves pour la production de sulfate de sodium et d‘acide chlorhydrique. Il est utilisé dans la fabrication du chlorate de sodium, de l‘adoucissement de l‘eau et du dégivrage des routes. De plus, il est utilisé dans plusieurs industries telles que l‘industrie pharmaceutique, le textile, la teinture, l‘alimentation en caoutchouc et l‘agriculture. Il est utilisé dans le traitement de l‘acier, du cuivre, du vanadium et d‘autres métaux.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l‘alcool et l‘ammoniac.
Remarques
Il est sensible à l‘humidité de l‘air. Il doit être protégé dans un récipient hermétique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nom IUPAC sodium ; chlorure
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifications
Point d’ébullition 1413°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 801°C
pH 6 to 9
Forme physique Poudre cristalline Pdv
Quantité 5000 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.5442
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.165
Merck Index 14,8599
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ammonia.
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Ungraded