Learn More
Chlorure de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10616082 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10616082 500 g 500g
10598630 3 kg 3kg
10356340 5 kg 5kg
10112640 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10616082 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/3120/53
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1461 °C
Point de fusion 801 °C
Couleur Blanc
pH 5,0 à 8,0
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids de la formule 58,44g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1mmHg 865