Learn More
Chlorure de sodium, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1461.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium chloride |
| Point de fusion | 801.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.0 to 8.0 (5%, H<2O, at 20°C) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 5 kg |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Formule linéaire | NaCl |
| Fieser | 13,280 |
| Afficher plus |