Learn More
Chlorure de sodium, Fisher BioReagents™
Code produit 10316943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10316943 1 kg Flacon poly 1kg
10553515 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
10123443 10 kg Seau en PE 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10316943 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP3581
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 7647-14-5 | Formule moléculaire : ClNa | Poids moléculaire : 58,44 g/mol
Chlorure de sodium
Le chlorure de sodium est l’un des principaux composants de nombreux milieux et tampons d’électrophorèse et de biologie moléculaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1461 °C
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
Point de fusion 801 °C
Couleur Blanc
pH 5,0 à 8,0
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1 mmHg à 440 °C
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Notes de pourcentage du dosage (Base sèche) > 99,5 %
Densité 2,165 g/cm³
Merck Index 15, 8734
Nom IUPAC chlorure de sodium
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté ≥ 99,0%
Qualité Non classé