Spécification
| Point d’ébullition | 1461 °C |
| Point de fusion | 801 °C |
| CAS | 7647-14-5 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5,0 à 8,0 |
| Forme physique | Pleine |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | ClNa |
| Numéro MDL | MFCD00003477 |
| Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| Afficher plus |