Learn More
Chlorure de sodium, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical™
Code produit 11904061 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11904061 5 kg Récipient de poudre en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11904061 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/3161/65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    111.00€ / 5kg
    Économisez 65.00€
    36% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
ClNa, numéro CAS-7647-14-5, sel, chlorure de sodium nacl, halite, sel ordinaire, sel de table, chlorure de sodium, dendrite, solution saline, purex, sel gemme, 5 kg, 1 461° C, CHEBI: 26710, blanc 58,44 g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, chlorure de sodium, 801 °C, 3477, récipient de poudre en plastique, 5,0 à 8,0, solide, 5234
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 1461°C
Point de fusion 801°C
CAS 7647-14-5
Couleur Blanc
pH 5.0 à 8.0
Forme physique Pleine
Quantité 5 kg
Formule moléculaire ClNa
Numéro MDL MFCD00003477
Synonyme chlorure de sodium, sel, sel de table, sel de roche, sel ordinaire, chlorure de sodium nacl, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI : 26710
Poids de la formule 58.44 g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1 mmHg 865