Learn More
Chlorure de sodium, pur, 26 % ca. de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10710945 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10710945 1 L Flacon en verre 1L
10370244 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10710945 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 387640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.20€
    25.40€ / 1L
    Économisez 1.80€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7647-14-5 ∣ ClNa ∣ 58.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
CAS 7647-14-5, 7732-18-5
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.202
Densité 1.2020g/mL
Formule moléculaire ClNa
Formule linéaire NaCl
Numéro MDL MFCD00003477
Merck Index 15,8734
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté ∼26%
Qualité Pures
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 to 28%