Learn More
Chlorure de sodium, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Code produit 15623410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
4 pièces
500g
5kg
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15623410 1 kg 1kg
15663410 500 g 500g
15693410 6 x 500 g 6 pièces
15673410 5 kg 5kg
15683410 6 x 1 kg 6 pièces
15653410 4 x 5 kg 4 pièces
15633410 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15623410 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 314341KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forme physique Crystalline Solid
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau, 100 mg/mL
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids de la formule 58,44g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Sodium chloride