Learn More
Solution de chlorure de sodium, 1 mol/L, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium Chloride |
| CAS | 7647-14-5, 7732-18-5 |
| Quantité | 1000 mL |
| Conditionnement | Flacon |
| Formule moléculaire | ClNa |
| Numéro MDL | MFCD00003477 |
| Synonyme | chlorure de sodium, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| Clé InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].[Cl-] |
| Nom IUPAC | chlorure de sodium |
| Show More |