Learn More
Sodium chloride, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Code produit 15625350 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15625350 25 g 25g
15615350 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15625350 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3897925G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nom IUPAC sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Quantité 25 g
Formule linéaire NaCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Poids de la formule 58.44g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.99% (metals basis)
Qualité TraceSELECT
Tension de vapeur 1.33 (1.00 mmHg) at 865°C (1589°F) hPa