Learn More
Tampon STE, chlorure de sodium-Tris-EDTA, solution 10X, pH 8,0, Fisher BioReagents
Description
Le tampon STE convient aux procédures de laboratoire biomoléculaire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Chloride-Tris-EDTA (STE) Buffer |
| Note relative au nom | 10X, pH 8.0 |
| CAS | 7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Sans désignation |
| pH | 8 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| DNase | Sans DNase |
| Filtré à travers | Filtré au travers d’un filtre de 5 micron. |
| Afficher plus |