Learn More
Chlorure de sodium, 80 %, pur, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10377813 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10377813 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
10082870 5 g Flacon en verre 5g
10420691 500 g Flacon en verre 500g
13408488 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10377813 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223230025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00€
    346.00€ / 2.5kg
    Économisez 23.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Chlorite de sodium, 80 %, ClNaO2, numéro CAS-7758-19-2, 7647-14-5, unii-g538ebv4vf, alcide ld, neo silox d, acide chloreux, sel de sodium, caswell no. 755, chlorite de sodium, textone, chlorite de sodium, textile, chlorite de sodium, 500 g, CHEBI:78667, blanc, 231-836-6, 05,603 ; 09,423 ; 11,481 ; 13 280, 90,44, pur
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-19-2 , 7647-14-5
Numéro MDL MFCD00003478
Clé InChI UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
CID PubChem 23668197
ChEBI CHEBI:78667
Nom IUPAC chlorite de sodium
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium chlorite
Point de fusion 180.0°C to 200.0°C
Note relative au nom Unstabilized
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Bouteille en plastique
Plage de pourcentage du dosage 75% min. (Iodometry)
Formule moléculaire ClNaO2
Formule linéaire NaClO2
Fieser 05,603; 09,423; 11,481; 13,280
Merck Index 15, 8735
Informations sur la solubilité Solubility in water: 572g/L (20°C)
Poids moléculaire (g/mol) 90.44
Poids de la formule 90.44
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Pures
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium chlorite, unstabilized
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorite, Disodium carbonate