Learn More
Chlorure de sodium, 80 %, pur, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10420691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10420691 500 g Flacon en verre 500g
10082870 5 g Flacon en verre 5g
10377813 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
13408488 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10420691 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223235000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    96.80€ / 500g
    Économisez 6.20€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Chlorite de sodium, 80 %, ClNaO2, numéro CAS-7758-19-2, 7647-14-5, unii-g538ebv4vf, alcide ld, neo silox d, acide chloreux, sel de sodium, caswell no. 755, chlorite de sodium, textone, chlorite de sodium, textile, chlorite de sodium, 500 g, CHEBI:78667, blanc, 231-836-6, 05,603 ; 09,423 ; 11,481 ; 13 280, 90,44, pur
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-19-2 , 7647-14-5
Numéro MDL MFCD00003478
Clé InChI UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
CID PubChem 23668197
ChEBI CHEBI:78667
Nom IUPAC chlorite de sodium
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chlorite
Point de fusion 180.0°C to 200.0°C
Note relative au nom Unstabilized
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 80%
Formule moléculaire ClNaO2
Formule linéaire NaClO2
Fieser 05,603; 09,423; 11,481; 13,280
Merck Index 15, 8735
Poids moléculaire (g/mol) 90.438
Poids de la formule 90.44
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium chlorite, unstabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorite, Sodium carbonate, Sodium chlorate, Sodium hydroxide