Learn More
Chlorure de sodium, anhydre, flocons, BAKER™, J.T. Baker™
Code produit. 15528834 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
500g
Code produit. 15528834
Marque: Avantor J.T.Baker V04407
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un grade de produits chimiques pour une utilisation en laboratoire
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chlorite
Note relative au nom Anhydrous
CAS 7758-19-2
Forme physique Paillettes
Quantité 500 g
Formule moléculaire ClNaO2
Synonyme sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
Clé InChI UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Nom IUPAC chlorite de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 90.438
CID PubChem 23668197
ChEBI CHEBI:78667
Poids de la formule 90.44
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.